Merck
40025
Supelco
1,4-Dichlorobenzene solution
certified reference material, 5000 μg/mL in methanol
Wybierz wielkość
1 ML
249,00 zł
249,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 ML
249,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H4Cl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
147.00
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116105
249,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
linia produktu
TraceCERT®
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
ampule of 1 mL
stężenie
5000 μg/mL in methanol
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Format
single component solution
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Clc1ccc(cc1)Cl
InChI
1S/C6H4Cl2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4H
Klucz InChI
OCJBOOLMMGQPQU-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Substancja ta jest wymieniona w wykazie pozytywnym rozporządzenia UE 10/2011 dotyczącego tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Znajdź wszystkie dostępne materiały referencyjne dla związków wymienionych w 10/2011 tutaj.
Zastosowanie
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Inne uwagi
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Informacje prawne
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
51.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
11 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
[Dementia associated to paradichlorobenzene poisoning].
Patricia Gutiérrez-Plascencia et al.
Revista de neurologia, 54(4), 251-252 (2012-02-09)
Suzanne B Murray et al.
General hospital psychiatry, 32(3), 341-341 (2010-05-01)
Case reports of mothball ingestion have shown that paradichlorobenzene, the organic compound found in mothballs, can induce multiple organ effects, including encephalopathy. Psychiatrists are often involved in these cases due to presumed depression. Diagnosis is frequently delayed and/or inaccurate due
Fuhong Sun et al.
Archives of environmental contamination and toxicology, 58(1), 33-41 (2009-06-06)
Organic contaminants and toxic heavy metals often coexist in contaminated soils. However, little information concerning the interactive effects of organic contaminants and heavy metals on their sorption behaviors on soils is available. In this study, the competitive sorption effects of
Partially reversible dementia associated with the use of para-dichlorobenzene in the case of pica.
Victoria Passov et al.
Psychosomatics, 52(3), 283-285 (2011-05-14)
Ka Yuen Tang et al.
Clinical toxicology (Philadelphia, Pa.), 48(7), 750-751 (2010-06-03)
We describe the use of dextrose 50% solution to differentiate naphthalene and paradichlorobenzene in the mothball float test. Its advantages over saturated salt solution are discussed.