Przejdź do
32056
Carbofuran
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
2,3-Dihydro-2,2-dimethyl-7-benzofuranol N-methylcarbamate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
152,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H15NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
221.25
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
216-353-0
Beilstein/REAXYS Number:
1428746
MDL number:
152,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
mp
150-153 °C (lit.)
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
CNC(=O)Oc1cccc2CC(C)(C)Oc12
InChI
1S/C12H15NO3/c1-12(2)7-8-5-4-6-9(10(8)16-12)15-11(14)13-3/h4-6H,7H2,1-3H3,(H,13,14)
InChI key
DUEPRVBVGDRKAG-UHFFFAOYSA-N
General description
Carbofuran belongs to N-methylcarbamate class of chemicals used to control soil-dwelling and foliar-feeding insects on agricultural crops. Carbofuran acts by inhibiting cholinesterase enzyme activity.
Application
Carbofuran may be used as a reference standard for the determination of the analyte:
  • In well water samples by high-performance liquid chromatography employing a variable-wavelength ultraviolet detector set.
  • In fruits and vegetables by monoclonal enzyme immunoassay and high-performance liquid chromatography with fluorescence detection.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
3200542600834019
Carbofuran PESTANAL®, analytical standard
Supelco
32056
Carbofuran
format
neat
format
neat
format
-
format
neat
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
-
grade
analytical standard
product line
PESTANAL®
product line
PESTANAL®
product line
-
product line
PESTANAL®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Carbofuran
pictograms
Skull and crossbonesEnvironment
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
-methylcarbamate 10 μg/mL; Diuron; Propham; Siduron; Methiocarb, analytical standard; Linuron 10 μg/mL; Swep 10 μg/mL; Chlorpropham 10 μg/mL; Barban; Neburon
Test your food for fipronil contamination using our analytical standards, certified reference materials, solvents, and columns for analysis.
Development of monoclonal antibody-based immunoassays to the N-methylcarbamate pesticide carbofuran.
Abad A, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 47(6), 2475- 2485 (1999)
Determination of carbaryl, carbofuran and methiocarb in cucumbers and strawberries by monoclonal enzyme immunoassays and high-performance liquid chromatography with fluorescence detection: An analytical comparison.
Abad A, et al.
Journal of Chromatography A, 833(1), 3-12 (1999)
Ahmed S A Harabawy et al.
Ecotoxicology and environmental safety, 103, 61-67 (2014-01-28)
The present work aimed to evaluate the toxic effects of two sublethal concentrations of carbofuran pesticide (0.16 and 0.49mg/L, for 35 days) on hematological and blood biochemical parameters of catfish, Clarias gariepinus, and to evaluate the genotoxic potential of carbofuran
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
32056-250MG04061835352623