Kluczowe dokumenty
442811
Supelco
trans-Nonachlor
analytical standard
Wybierz wielkość
25 MG
560,00 zł
560,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 MG
560,00 zł
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
560,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
ampule of 25 mg
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
environmental
Format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
ClC21C3C(C(C2(Cl)Cl)(C(=C1Cl)Cl)Cl)C(C(C3Cl)Cl)Cl
InChI
1S/C10H5Cl9/c11-3-1-2(4(12)5(3)13)9(17)7(15)6(14)8(1,16)10(9,18)19/h1-5H
Klucz InChI
OCHOKXCPKDPNQU-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Keri C Hornbuckle et al.
Ambio, 32(6), 406-411 (2003-11-25)
A predictive model for gas-phase PCBs and trans-nonachlor over Lake Michigan has been constructed and the resulting data examined for trends. In this paper, we describe the model results to show how the magnitude and variability of a plume of
Leonard J S Tsuji et al.
Journal of environmental monitoring : JEM, 7(9), 888-898 (2005-08-27)
Abandoned radar line stations in the North American arctic and sub-arctic regions are point sources of contamination, especially for PCBs. Few data exist with respect to human body burden of organochlorines (OCs) in residents of communities located in close proximity
Duk-Hee Lee et al.
Environment international, 47, 115-120 (2012-07-20)
Background exposure to persistent organic pollutants (POPs), lipophilic xenobiotics that accumulate mainly in adipose tissue, has recently emerged as a new risk factor for cardiovascular diseases. This prospective study was performed to evaluate if plasma concentrations of selected POPs predict
Genevieve Bondy et al.
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 42(6), 1015-1027 (2004-04-28)
The chlordane constituent trans-nonachlor and its metabolite oxychlordane are among the most persistent chlordane-related contaminants and are found in tissues and milk from humans ingesting diets high in Arctic marine mammal fat. Although chlordane is no longer registered in North
Tomoyasu Hirano et al.
Chemosphere, 67(3), 428-434 (2006-11-25)
Contamination of river sediments by persistent organic pollutants (POPs) is a worldwide concern, and microbial degradation is regarded as an important process for removal of POPs from river sediments. To date, there is still a lack of systematic study on