Wybierz wielkość
337,00 zł
1380,00 zł
337,00 zł
Informacje o tej pozycji
Przejdź do
Nazwa produktu
Wildagliptyna, ≥98% (HPLC)
InChI key
SYOKIDBDQMKNDQ-NHMCJKAESA-N
SMILES string
N#C[C@H]1N(CCC1)C(CN[C@@](C[C@]2([H])C3)(C[C@@](C2)([H])C4)C[C@@]34O)=O
InChI
1S/C17H25N3O2/c18-9-14-2-1-3-20(14)15(21)10-19-16-5-12-4-13(6-16)8-17(22,7-12)11-16/h12-14,19,22H,1-8,10-11H2/t12-,13+,14-,16+,17-/m0/s1
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D -81 to -91°, c = 0.1 in methanol
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
Powiązane kategorie
1 of 4
Ta pozycja | SML2257 | SML1037 | SML0723 |
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed) | solubility DMSO: 25 mg/mL, clear |
| color white to beige | color white to beige | color white to beige | color , light to dark purple |
| optical activity [α]/D -81 to -91°, c = 0.1 in methanol | optical activity - | optical activity - | optical activity - |
Application
- jako inhibitor peptydazy dipeptydylowej-4 (DPP4) w celu zbadania jej wpływu na szlak retikulum endoplazmatycznego (ER) w warunkach cukrzycy[1]
- w hamowaniu farmakologicznym w celu zbadania kinetyki desilenizacji elementów transpozycyjnych (TE) i potwierdzenia jej zależności od aktywności enzymatycznej DPF-3 (N-końcowej dipeptydazy zlokalizowanej w granuli P)[2]
- zbadanie jego właściwości elektrochemicznych i oznaczanie w płynach biologicznych i postaciach leków[3]
Biochem/physiol Actions
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?