Merck
40252-U
Supelco
4-Methylphenol solution
certified reference material, 5000 μg/mL in methanol
Synonim(y):
4-Methylphenol solution, p-Cresol solution
Wybierz wielkość
1 ML
125,00 zł
125,00 zł
Cena katalogowa250,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 ML
125,00 zł
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
77101502
NACRES:
NA.24
125,00 zł
Cena katalogowa250,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
agency
EPA TO-8
NIOSH 2001
OSHA 32
linia produktu
TraceCERT®
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
Właściwości
standard type calibration
opakowanie
ampule of 1 mL
stężenie
5000 μg/mL in methanol
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
agriculture
environmental
Format
single component solution
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Oc1ccc(cc1)C
InChI
1S/C7H8O/c1-6-2-4-7(8)5-3-6/h2-5,8H,1H3
Klucz InChI
IWDCLRJOBJJRNH-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Inne uwagi
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Informacje prawne
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Vincas Būda et al.
Journal of chemical ecology, 38(7), 811-813 (2012-05-18)
Previously it was shown that m- and p-cresols in the urine of mares exhibits a temporally reproducible pattern that is dependent on ovarian activity and, thus, provides information about the timing of ovulation. New behavioral data demonstrate 1) that stallions
Sean A Newmister et al.
Biochemistry, 51(43), 8571-8582 (2012-10-09)
Cobamides (Cbas) are cobalt (Co) containing tetrapyrrole-derivatives involved in enzyme-catalyzed carbon skeleton rearrangements, methyl-group transfers, and reductive dehalogenation. The biosynthesis of cobamides is complex and is only performed by some bacteria and achaea. Cobamides have an upper (Coβ) ligand (5'-deoxyadenosyl
Gunaranjan Paturi et al.
Journal of food science, 77(10), H216-H223 (2012-09-07)
The effects of red meat consumption with and without fermentable carbohydrates on indices of large bowel health in rats were examined. Sprague-Dawley rats were fed cellulose, potato fiber, or potato-resistant starch diets containing 12% casein for 2 wk, then similar
Aikaterini Papazi et al.
PloS one, 7(12), e51852-e51852 (2012-12-20)
Cultures from the unicellular green alga Scenedesmus obliquus biodegrade the toxic p-cresol (4-methylphenol) and use it as alternative carbon/energy source. The biodegradation procedure of p-cresol seems to be a two-step process. HPLC analyses indicate that the split of the methyl
S-T Huang et al.
Transplantation proceedings, 44(3), 621-624 (2012-04-10)
Uremic toxins are considered cardiovascular and mortality risk factors in chronic kidney disease (CKD) patients. Both p-cresol and indoxyl sulfate have been shown to induce oxidative stress in vitro and subsequent endothelial dysfunction in uremic patients. Our study evaluated the