Merck
W348007
Sigma-Aldrich
o-Cresol
≥99%
Synonim(y):
2-Methylphenol
Wybierz wielkość
W348007-SAMPLE-K
226,00 zł
1 KG
622,00 zł
10 KG
1630,00 zł
25 KG
1830,00 zł
226,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
W348007-SAMPLE-K
226,00 zł
1 KG
622,00 zł
10 KG
1630,00 zł
25 KG
1830,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3C6H4OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
108.14
Numer FEMA:
3480
Beilstein:
506917
Numer WE:
Nr Rady Europy:
618
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
4.027
NACRES:
NA.21
agency:
meets purity specifications of JECFA
226,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
Halal
Kosher
agency
meets purity specifications of JECFA
gęstość pary
3.72 (vs air)
ciśnienie pary
0.3 mmHg ( 20 °C)
1 mmHg ( 38.2 °C)
Próba
≥99%
Formularz
solid or liquid
temp. samozapłonu
1110 °F
granice wybuchowości
1.47 %, 148 °F
warunki przechowywania
under inert gas
współczynnik refrakcji
n20/D 1.541-1.550
pH
4.5 (25 g/L)
bp
191 °C (lit.)
mp
29-31 °C (lit.)
gęstość
1.048 g/mL at 25 °C
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
musty; phenolic
ciąg SMILES
Cc1ccccc1O
InChI
1S/C7H8O/c1-6-4-2-3-5-7(6)8/h2-5,8H,1H3
Klucz InChI
QWVGKYWNOKOFNN-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
o-Cresol is one of the key volatile phenolic components of wine[1], beechwood creosote[2] and hardwood sawdust smoke.[3] It is also a flavor component of red meat[4] and aged Italian cheese.[5]
Zastosowanie
  • Ultrahigh-performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry quantitation of o-cresol in hydrolyzed human urine to assess toluene exposure.: This paper presents a method for quantifying o-cresol in human urine using advanced chromatography techniques, emphasizing its application in assessing exposure to toluene and other related compounds (Langlois et al., 2023).
Przestroga
Air sensitive
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Piktogramy
Skull and crossbonesCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
177.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
81.0 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Antioxidant activity and characterization of volatile constituents of beechwood creosote.
Lee KG, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 17(6), 1387-1393 (1969)
Volatile components of hardwood sawdust smoke. Components of phenolic fraction.
Lustre AO & Issenberg P.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 56(5), 1197-1202 (1991)
Volatile phenol determination in wine.
Etievant PX.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 85(9), 1580-1586 (2005)
Volatile Branched?chain Fatty Acids and Phenolic Compounds in Aged Italian Cheese Flavors.
Ha JK & Lindsay RC.
Journal of Food Science, 56(5), 1241-1247 (1991)
Hua-Wei Chen et al.
Water research, 41(10), 2069-2078 (2007-04-10)
Platinum deposited TiO(2) films were prepared on quartz substrates by dip-coating process for the photodecomposition of o-cresol. The characteristics of Pt/TiO(2) and the temporal behavior of o-cresol decomposition by Pt/TiO(2) photocatalysis under visible light irradiation were investigated. Platinum deposited on