Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 331,00 zł 248,25 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41121815
NACRES:
SB.54
248,25 zł
Cena katalogowa331,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócpackaging
pkg of 5 ea
I.D.
0.4 mm
compatibility
0.10-0.25 mm Column I.D. (2-hole)
General description
Characteristics: Seals at 1/4 turn past fingertight. High reusability. Won′t stick to metal or glass.
Material Composition: DuPont VESPEL SP-21 (85% polyimide, 15% graphite)
Maximum Temperature: 400 °C
Material Composition: DuPont VESPEL SP-21 (85% polyimide, 15% graphite)
Maximum Temperature: 400 °C
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description I.D. 0.4 mm, 0.10-0.25 mm Column I.D. (2-hole), pkg of 5 ea | description I.D. 0.4 mm, 0.10-0.25 mm Column I.D., pkg of 50 ea | description I.D. 0.5 mm, 0.32 mm Column I.D., pkg of 10 ea | description I.D. 1.2 mm, 0.50-0.75 mm Column I.D., pkg of 10 ea |
| I.D. 0.4 mm | I.D. 0.4 mm | I.D. 0.5 mm | I.D. 1.2 mm |
| compatibility 0.10-0.25 mm Column I.D. (2-hole) | compatibility 0.10-0.25 mm Column I.D. | compatibility 0.32 mm Column I.D. | compatibility 0.50-0.75 mm Column I.D. |
| packaging pkg of 5 ea | packaging pkg of 50 ea | packaging pkg of 10 ea | packaging pkg of 10 ea |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Supeltex M-2A Capillary Ferrule, General Purpose
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?