Kluczowe dokumenty
HAM76008
Hamilton® GC 3-warstwowa przegroda
diam. × thickness 15.87 mm × 3.81 mm, pack of 12 ea
Wybierz wielkość
12 EA
132,00 zł
132,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
12 EA
132,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.35
132,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
laminated silicone rubber
red septa
opakowanie
pack of 12 ea
Parametry
200 °C max. temp.
śr. × grubość
15.87 mm × 3.81 mm
Powiązane kategorie
Informacje prawne
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)