Kluczowe dokumenty
Z291668
Supelco
Screw cap (open-top), polypropylene
black polypropylene, open-top, 8-425 thread, pkg of 100 ea
Wybierz wielkość
100 EA
105,00 zł
105,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 EA
105,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
105,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Materiały
black polypropylene
agency
suitable for ASTM® 7968
suitable for ASTM® 7979
suitable for DIN 38407-42
suitable for EPA 1633
suitable for EPA 533
suitable for EPA 537.1
suitable for EPA 8327
suitable for EPA ACB B21-02
suitable for EPA ACB B23-05b
suitable for GB 31604.35-2016
suitable for GB 5009.253-2016
suitable for ISO 21675 2019
suitable for ISO 25101
suitable for ISO/CEN 15968-2010
zgodność regionalna
suitable for FDA C-010.02
Właściwości
autoclavable
closure type black polypropylene hole cap
opakowanie
pkg of 100 ea
Parametry
135 °C temp. limit
dopasowywanie
8-425 thread
Zastosowanie
PFAS testing
Opis ogólny
These hole caps do not come with septa.
Informacje prawne
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)