Kluczowe dokumenty
55067-U
Upchurch PEEK Fingertight Fitting
10-32 fitting (one-piece), pkg of 10 ea
Synonim(y):
Złączka palcowa PEEK firmy Upchurch
Wybierz wielkość
10 EA
464,00 zł
464,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 EA
464,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
464,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
opis
fitting total L 13/16 in. head width 3/8 in.
opakowanie
pkg of 10 ea
śr. wewn.
0.0625 in. (1.5875 mm)
dopasowywanie
10-32 fitting (one-piece)
Opis ogólny
The one-piece fitting, 55067-U, is convenient to use because the ferrule will not stick in a receiving port and can be easliy found if dropped onto the floor. The two-piece fitting features a separate ferrule so you can replace just the ferrule instead of the entire unit. The Upchurch PEEK Fingertight fittings are for use with 1/16″ O.D. tubing and can be used to 6,000 psi (420 kg/cm2).
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)