Kluczowe dokumenty
27023
Supelco
Vials, clear glass, screw top, graduated (vial only)
volume 2 mL, thread for 8-425, pkg of 100 ea
Wybierz wielkość
100 EA
300,00 zł
300,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 EA
300,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
300,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Materiały
clear glass vial (with graduations)
opis
cap not included
Właściwości
closure type screw top vial
graduated
opakowanie
pkg of 100 ea
śr. zewn. × wys. × śr. wewn.
12 mm × 32 mm × 4.6 mm
pojemność
2 mL
dopasowywanie
thread for 8-425
Opis ogólny
Fiolki są odpowiednie do wstrzykiwania próbek z autosamplera. Igła autosamplera przebija nakrętkę podczas wstrzykiwania i pobiera wymagane porcje próbki z fiolek. Zakręcane fiolki są używane w wielu autosamplerach. Są one wykonane z przezroczystego szkła i zawierają podziałki.
Przydatność
Kompatybilność z autosamplerem:
Agilent
Agilent 1050
Hitachi
AS-1000, AS-2000, AS-4000
L7200/L7250
LEAP Technologies
CTC LC PAL, GC PAL
CombiPAL
HTC PAL/HTS PAL
PerkinElmer
Autosystem/AS-2000/XL
Clarus 500/600
Varian
CP-8410
8100/8200
9100/9090/9095
Informacje prawne
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Electroantennographic Responses of the Small Chestnut Weevil Curculio sayi (Coleoptera: Curculionidae) to Volatile Organic Compounds Identified From Chestnut Reproductive Plant Tissue.
Keesey IW
Environmental Entomology, 41 (4), 933-940 (2012)
Questions
  1. What is the all/glass thickness for vials 27023 and 507628?
    1 answer
    1. The wall thickness of vial 507628 is 0.033 inches with a tolerance of +/- 0.001 inches. Additionally, the average wall thickness of vial 27023 is 0.80mm (0.0314 inches).