Kluczowe dokumenty
27125-U
Supelco
Vials, screw top with solid cap with aluminum liner, preassembled, pkg of 100
volume 2 mL, clear glass vial, O.D. × H × I.D. 12 mm × 32 mm × 4.6 mm, thread for 8-425
Synonim(y):
PK100 2ML CLEAR VIAL,SCREW TOP, SOLID CAP W/AL LINER
Wybierz wielkość
100 EA
337,00 zł
337,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 EA
337,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
337,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Materiały
aluminum liner
black phenolic solid cap
clear glass vial
Właściwości
closure type black phenolic solid top cap
closure type screw top vial
opakowanie
pkg of 100 ea
śr. zewn. × wys. × śr. wewn.
12 mm × 32 mm × 4.6 mm
pojemność
2 mL
dopasowywanie
thread for 8-425
Opis ogólny
Fiolki są odpowiednie do wstrzykiwania próbek z autosamplera. Są one dostępne w różnych rozmiarach, choć częściej używane są fiolki o pojemności 2 ml. Igła autosamplera przebija nakrętkę podczas wstrzykiwania i pobiera wymagane porcje próbki z fiolek. Zakręcane fiolki (objętość 2 ml, przezroczyste szkło, O.D. × H. 12 mm × 32 mm) są używane w wielu autosamplerach ze standardowym otworem 4,6 mm. Gwinty na standardowych fiolkach to 8-425. Fenolowy korek jest wyposażony w aluminiową wkładkę, która może wytrzymać temperaturę do 135°C i nie jest autoklawowalna.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)