Przejdź do
27079
Vials, screw top, clear glass (vial only)
volume 2 mL, clear glass vial, thread for 8-425, pkg of 1000 ea
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1000 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1680,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.43
1680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
clear glass vial
feature
closure type screw top vial
packaging
pkg of 1000 ea
O.D. × H × I.D.
12 mm × 32 mm × 4.6 mm
volume
2 mL
fitting
thread for 8-425, 8-425 thread
application(s)
general analytical
General description
Screw top vials are used on many autosamplers with a standard opening of (4.6mm). The threads on the standard vials are 8-425.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
272652715127078
description
volume 2 mL, clear glass vial, thread for 8-425, pkg of 1000 ea
description
volume 2 mL, clear glass vial, thread for 10-425, O.D. × H × I.D. 12 mm × 32 mm × 6 mm, pkg of 100 ea
description
volume 7 mL, clear glass vial, thread for 15-425, pkg of 100 ea
description
volume 2 mL, clear glass vial, thread for 8-425, pkg of 100 ea
fitting
thread for 8-425, 8-425 thread
fitting
thread for 10-425
fitting
thread for 15-425
fitting
thread for 8-425
volume
2 mL
volume
2 mL
volume
7 mL
volume
2 mL
feature
closure type screw top vial
feature
closure type screw top vial
feature
closure type screw top vial
feature
closure type screw top vial
material
clear glass vial
material
clear glass vial
material
clear glass vial
material
clear glass vial
packaging
pkg of 1000 ea
packaging
pkg of 100 ea
packaging
pkg of 100 ea
packaging
pkg of 100 ea
O.D. × H × I.D.
12 mm × 32 mm × 4.6 mm
O.D. × H × I.D.
12 mm × 32 mm × 6 mm
O.D. × H × I.D.
17 mm × 60 mm × 9.5 mm
O.D. × H × I.D.
12 mm × 32 mm × 4.6 mm
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)