Kluczowe dokumenty
27009-U
Supelco
Vials, screw top with phenolic open-top cap, pre-assembled
volume 22 mL, amber glass vial, O.D. × H 23 mm × 85 mm, tan PTFE/silicone septum
Wybierz wielkość
100 EA
1500,00 zł
1500,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 EA
1500,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
1500,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Materiały
amber glass vial
black phenolic cap (open-top)
tan PTFE/silicone septum
Właściwości
closure type black phenolic hole cap, PTFE-silicone liner
closure type screw top vial
opakowanie
pkg of 100 ea
śr. zewn. × wys.
23 mm × 85 mm
pojemność
22 mL
dopasowywanie
thread for 20-400
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)