Przejdź do
27170
Vials, screw top with phenolic open-top cap, pre-assembled
volume 22 mL, clear glass vial, O.D. × H 23 mm × 85 mm, tan PTFE/silicone septum
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1270,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.43
1270,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
black phenolic cap (open-top), clear glass vial, tan PTFE/silicone septum
feature
closure type black phenolic hole cap, closure type screw top vial
packaging
pkg of 100 ea
O.D. × H
23 mm × 85 mm
volume
22 mL
fitting
thread for 20-400
application(s)
general analytical
Application
Vials may be used in headspace solid-phase microextraction (SPME) followed by GC-FID for simultaneous analysis of furan, 2-methylfuran and 2-pentylfuran from juice samples.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
271592713627180
description
volume 22 mL, clear glass vial, O.D. × H 23 mm × 85 mm, tan PTFE/silicone septum
description
volume 15 mL, clear glass vial, O.D. × H 21 mm × 70 mm, tan PTFE/silicone septum
description
volume 4 mL, clear glass vial, O.D. × H 15 mm × 45 mm, tan PTFE/silicone septum
description
volume 40 mL, clear glass vial, O.D. × H 29 mm × 82 mm, tan PTFE/silicone septum
volume
22 mL
volume
15 mL
volume
4 mL
volume
40 mL
fitting
thread for 20-400
fitting
thread for 18-400
fitting
thread for 13-425
fitting
thread for 24-400
feature
closure type black phenolic hole cap, closure type screw top vial
feature
closure type black phenolic hole cap, closure type screw top vial
feature
closure type screw top vial, closure type black phenolic hole cap
feature
closure type screw top vial, closure type black phenolic hole cap
material
tan PTFE/silicone septum, clear glass vial, black phenolic cap (open-top)
material
tan PTFE/silicone septum, black phenolic cap (open-top), clear glass vial
material
black phenolic cap (open-top), tan PTFE/silicone septum, clear glass vial
material
clear glass vial, tan PTFE/silicone septum, black phenolic cap (open-top)
packaging
pkg of 100 ea
packaging
pkg of 100 ea
packaging
pkg of 100 ea
packaging
pkg of 100 ea
application(s)
general analytical
application(s)
general analytical
application(s)
general analytical
application(s)
general analytical
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Hi, is this product suitable for multiple injection/penetration with a needle? I am looking for vials for gas sampling with multiple injections. Sara
    1 answer
    1. Yes, the PTFE/silicone septum on the vial caps enables multiple injection.