Kluczowe dokumenty
26890-U
SGE Autosampler Syringe, Gas Tight, Fixed Needle
volume 10 μL, 10F-HP-GT-0.63/0.47, needle size 23-26 ga, needle L 42 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.03
Materiały
cone tip stainless steel needle (point style 1)
rozmiar igły
23-26 ga
opis
color (dark orange)
Właściwości
needle type fixed tapered needle
syringe type Gas Tight
opakowanie
pkg of 1 ea (26890-U)
producent / nazwa handlowa
SGE
dł. igły
42 mm
pojemność
10 μL
Opis ogólny
Strzykawki SGE do autosamplerów Agilent/HP 7673 [objętość 10 μL, 10F-HP-GT-0,63/0,47, rozmiar igły 23-26 ga (końcówka stożkowa), długość igły 42 mm] zostały zaprojektowane i przetestowane w celu spełnienia krytycznych specyfikacji autosamplera. Strzykawki te zostały zaprojektowane z unikalnym tłokiem, aby wyeliminować zginanie i zacieranie. Końcówka stożkowa ze stali nierdzewnej w kształcie punktu #1 jest zalecana do stosowania z nawierconymi przegrodami. Kształt tej igły na strzykawce został opracowany z myślą o wielokrotnych i szybkich wstrzyknięciach do przegrody w autosamplerze Agilent/HP 7673A, dzięki czemu jest to jedna z najbardziej bezproblemowych dostępnych strzykawek do autosamplerów.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)