Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
6 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2550,00 zł 1912,50 zł |
Informacje o tej pozycji
1912,50 zł
Cena katalogowa2550,00 złZaoszczędź 25%material
cone tip stainless steel needle (point style 1)
needle size
26 ga
feature
needle type F (fixed)
packaging
pkg of 6 ea
manufacturer/tradename
SGE 001804
needle L
42 mm
volume
5 μL
application(s)
general analytical
compatibility
for use with Agilent/HP 7673 and 7683 autosam pler
General description
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description volume 5 μL, SK-5F-HP-0.47, needle size 26 ga, needle L 42 mm, pkg of 6 ea | description volume 5 μL, SK-5F-HP-0.63, needle size 23 ga, needle L 42 mm, pkg of 6 ea | description volume 10 μL, SK-10F-HP-0.47, needle size 26 ga, needle L 42 mm, pkg of 6 ea | description volume 10 μL, SK-10F-HP-0.63, needle size 23 ga, needle L 42 mm, pkg of 6 ea |
| material cone tip stainless steel needle (point style 1) | material cone tip stainless steel needle (point style 1) | material cone tip stainless steel needle (point style 1) | material cone tip stainless steel needle (point style 1) |
| packaging pkg of 6 ea | packaging pkg of 6 ea | packaging pkg of 6 ea | packaging pkg of 6 ea |
| manufacturer/tradename SGE 001804 | manufacturer/tradename SGE 001814 | manufacturer/tradename SGE | manufacturer/tradename SGE 002814 |
| volume 5 μL | volume 5 μL | volume 10 μL | volume 10 μL |
| compatibility for use with Agilent/HP 7673 and 7683 autosam pler | compatibility for use with Agilent/HP 7673 and 7683 autosampler | compatibility for use with Agilent/HP 7673 and 7683 autosampler | compatibility for use with Agilent/HP 7673 and 7683 autosampler |
| needle L 42 mm | needle L 42 mm | needle L 42 mm | needle L 42 mm |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under SGE Syringes for Agilent/HP 7673, 7683 and 6850 ALS Autosampler, Fixed Needle
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?