Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
6 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 907,00 zł |
Informacje o tej pozycji
907,00 zł
material
cone tip stainless steel needle (point style 1)
needle size
23 ga
feature
needle type F (cemented needle)
packaging
pkg of 6 ea
manufacturer/tradename
SGE 002814
needle L
42 mm
volume
10 μL
application(s)
general analytical
compatibility
for use with Agilent/HP 7673 and 7683 autosampler
General description
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description volume 10 μL, SK-10F-HP-0.63, needle size 23 ga, needle L 42 mm, pkg of 6 ea | description volume 5 μL, SK-5F-HP-0.63, needle size 23 ga, needle L 42 mm, pkg of 6 ea |
| material cone tip stainless steel needle (point style 1) | material cone tip stainless steel needle (point style 1) |
| packaging pkg of 6 ea | packaging pkg of 6 ea |
| volume 10 μL | volume 5 μL |
| manufacturer/tradename SGE 002814 | manufacturer/tradename SGE 001814 |
| compatibility for use with Agilent/HP 7673 and 7683 autosampler | compatibility for use with Agilent/HP 7673 and 7683 autosampler |
| application(s) general analytical | application(s) general analytical |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under SGE Syringes for Agilent/HP 7673, 7683 and 6850 ALS Autosampler, Fixed Needle
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?