Wstecz
SGE Autosampler Syringe, Gas Tight, Fixed Needle
Products
Kategoria produktu
syringes (1)
Producent
Długość (mm)
Objętość (µL)
Kształt igły
Wielkość opakowania
Grubość
Filtruj produkty
Showing 1-1 of 1
Porównaj
Numer produktu
Opis
Cennik
26891-U
SGE Autosampler Syringe, Gas Tight, Fixed Needle,
volume 10 μL, 10F-HP-GT-0.63/0.47, needle size 23-26 ga, needle L 42 mm