Kluczowe dokumenty
24886-U
Supelco
Septa, Barrier, pkg 100
aluminum/silicone, diam. × thickness 18 mm × 0.060 in., for use with 22 mL vial
Wybierz wielkość
100 EA
506,00 zł
506,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 EA
506,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
506,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Materiały
barrier (silicone bonded to aluminum)
opis
aluminum/silicone
septum type: Barrier
opakowanie
pkg of 100 ea
Parametry
250 °C temp. limit
śr. zewn.
18 mm
śr. × grubość
18 mm × 0.060 in.
kompatybilność
for use with 22 mL vial
for use with screw cap, 20-400
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)