Fritted Purge Sampler, product 22789, is for use with Tekmar 2000/3000 and is also compatible with Atomx XYZ, Lumin, Stratum and Velocity.
22789
Fritted Purge Sampler
size 25 mL, Tekmar® 14-2334-024
Wybierz wielkość
922,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
922,00 zł
Polecane produkty
Materiały
glass
Poziom jakości
producent / nazwa handlowa
Tekmar® 14-2334-024
rozmiar
25 mL
Zastosowanie
industrial hygiene
kompatybilność
for use with Tekmar® 2000/3000
for use with standard aqueous analysis
Powiązane kategorie
Cechy i korzyści
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
-
Good morning, I would like to know if this glassware is compatible with Eclipse 4660 purge-and-trap O I analytical