Przejdź do
26202
Hamilton® GASTIGHT® syringe, 1700 series, PTFE luer lock
1705TLL, volume 50 μL, PTFE Luer lock, needle size (not included)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
345,00 zł
Informacje o tej pozycji
eCl@ss:
32070500
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.03
345,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
PTFE Luer lock
needle size
(not included)
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Hamilton 80920
needle L
, n/a
volume
50 μL
fitting
luer lock (without slots)
General description
Hamilton syringe is available in gas-tight type that minimizes the gas exchange in GC analysis. It gives accurate volume delivery. The plunger is mostly unsurpassed.1 The tip is threaded in a luer lock syringe allowing the needle to be tightly screwed to the tip.
Application
It has been used during measuring phosphine concentration by gas chromatographic-flame photometric detector from the gas collected in fumigation chamber.
Legal Information
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
262032620626205
fitting
luer lock (without slots)
fitting
luer lock (without slots)
fitting
luer lock (without slots)
fitting
luer lock (without slots)
material
PTFE Luer lock
material
PTFE Luer lock
material
PTFE Luer lock (with slots)
material
PTFE Luer lock (with slots)
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
volume
50 μL
volume
100 μL
volume
250 μL
volume
100 μL
needle size
(not included)
needle size
(not included)
needle size
(not included)
needle size
(not included)
manufacturer/tradename
Hamilton 80920
manufacturer/tradename
Hamilton 81020
manufacturer/tradename
Hamilton 81127
manufacturer/tradename
Hamilton 81027
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)