Merck
20074-U
Supelco
VOST Stack Sampling Thermal Desorption Tube
greener alternative
O.D. x ID x L 3 mL, pkg of (kit includes 10 tubes, 10 tube adapters, 10 male luer ⅛\ fittings)
Synonim(y):
VOST 100 Tube
Wybierz wielkość
1 EA
983,00 zł
983,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
983,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41104008
NACRES:
NB.24
983,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Nazwa produktu
VOST Stack Sampling Tube, 35-60 mesh
agency
EPA 30,31
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
metody
active air sampling: suitable
wielkość cząstki
35-60 mesh
Zastosowanie
air monitoring
environmental
industrial hygiene
kategoria ekologicznej alternatywy
Opis ogólny
Dokładamy wszelkich starań, aby dostarczać bardziej ekologiczne produkty alternatywne, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad ekologicznej chemii. Rurki do desorpcji termicznej są wielokrotnego użytku co najmniej 50 do 100 razy i zmniejszają zużycie akcesoriów, takich jak fiolki transferowe, zakrętki i końcówki pipet, co jest zgodne z "Zapobieganiem powstawaniu odpadów". Ponadto rurki te eliminują użycie toksycznych rozpuszczalników, takich jak CS2, do ekstrakcji interesujących nas lotnych związków organicznych, a tym samym są zgodne z zasadą "Bezpieczniejsze rozpuszczalniki i środki pomocnicze". Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Rurki VOST (Volatile Organic Sampling Train) są zaprojektowane tak, aby spełniały specyfikacje US EPA SW-846, Metoda 0030. Każda rurka jest indywidualnie numerowana, wstępnie kondycjonowana i uszczelniana złączką Swagelok ze stali nierdzewnej przed umieszczeniem w szklanym pojemniku do przechowywania. Każda partia jest testowana pod kątem tła i przeciwciśnienia.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)