Merck
12168-U
Supelco
Tenax® Porous Polymer Adsorbent
matrix Tenax TA (refined), 60-80 mesh, bottle of 100 g
Synonim(y):
zawór odcinający (3-drożny), luer lock, poliwęglan/acetal
Wybierz wielkość
100 G
17 450,00 zł
17 450,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 G
17 450,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
23201100
NACRES:
SB.54
17 450,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
agency
suitable for EPA 601
Poziom jakości
Formularz
solid
opakowanie
bottle of 100 g
Parametry
350 °C temp. range
powierzchnia
~35 m2/g
Matryca
Tenax TA (refined)
wielkość cząstki
60-80 mesh
gęstość nasypowa
~0.25 g/mL (free fall density)
Opis ogólny
Tenax porous polymers, based on 2,6-diphenyl-p-phenylene oxide, is widely used as an adsorbent in both air collection and purge trap applications. Its unique structure provides alternate and desirable adsorption/desorption characteristics compared to other porous polymers.
For more information about any of our adsorbents, please visit sigma-aldrich.com/adsorbents
Zastosowanie
  • Optymalizacja pobierania próbek LZO: Badania nad porowatymi adsorbentami polimerowymi 1665 wykazały ich skuteczność w próbkowaniu bardzo lotnych związków organicznych (VOC) zarówno w suchym, jak i wilgotnym powietrzu, co ma kluczowe znaczenie dla badań środowiskowych. Badanie to przedstawia metodę określania współczynników odzysku przy użyciu chromatografii gazowej z desorpcją termiczną i spektrometrii mas, podkreślając rolę 1665 w osiąganiu precyzyjnych analiz na poziomach poniżej pb (Richter et al., 2020).
  • Zwiększona wydajność chromatografii gazowej: Analiza porównawcza 1665 i innego popularnego materiału adsorbującego do chromatografii gazowej z desorpcją termiczną - spektrometrii masowej biogennych lotnych związków organicznych podkreśla doskonałą wydajność 1665. Badanie podkreśla jego wysoką powierzchnię i stabilność chemiczną, co czyni go idealnym do złożonych matryc próbek w zastosowaniach farmaceutycznych i środowiskowych (Marcillo et al., 2017).
Inne uwagi
Materiał ten jest rafinowany (przesiewany), a następnie ponownie pakowany.
Informacje prawne
Tenax is a registered trademark of Buchem B.V.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 5
1 of 5
Fire Investigation
Daeid NN.
Science, 2004, 142-143 null
Static Headspace-Gas Chromatography: Theory and Practice .
Kolb B and Ettre LS.
Science, 6-7 (2006)
Handbook of Water Analysis.
Nollet LML and Gelder LSP.
Technology & Engineering, 2007, 625-626 null
Evaluation of Anasorb CMS and comparison with Tenax TA for the sampling of volatile organic compounds in indoor and outdoor air by breakthrough measurements.
Maria P.
Analyst, 121 (3), 303-307 (1996)
Powiązane treści
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.