20279
Supelpak™-2
matrix styrene-divinylbenzene, 20-60 mesh, jar of 100 g
Synonim(y):
XAD®-2
Wybierz wielkość
1830,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1830,00 zł
Polecane produkty
agency
ASTM® D6209
EPA 10,20,23,23A,TO-13A
opis
purified XAD-2
Formularz
beads (small)
opakowanie
jar of 100 g
Parametry
200 °C max. temp.
metody
GC/MS: suitable
LPLC: suitable
powierzchnia
~300 m2/g
Matryca
styrene-divinylbenzene
grupa aktywna macierzy
polymer
wielkość cząstki
20-60 mesh
wielkość porów
~0.65 mL/g pore volume
90 Å mean pore size
gęstość
1.02 g/mL at 25 °C (true wet)(lit.)
1.07 g/mL at 25 °C (skeletal)(lit.)
Zastosowanie
environmental
metoda separacji
reversed phase
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Powiązane treści
Low pressure liquid chromatography (LPLC) operates at low pressures, using a pump to drive the mobile phase onto the column.
Niskociśnieniowa chromatografia cieczowa (LPLC) działa przy niskim ciśnieniu, wykorzystując pompę do wprowadzania fazy ruchomej na kolumnę.