Merck
505048
Supelco
Supelclean LC-Si SPE Tube
bed wt. 500 mg, volume 3 mL, pk of 54
About This Item
Kod UNSPSC:
41115712
Materiały
PE frit
polypropylene hardware
linia produktu
Supelclean
skład
bed wt., 500 mg
opakowanie
pk of 54
metody
solid phase extraction (SPE): suitable
powierzchnia
475 m2/g
pojemność
3 mL
macierz
silica gel base material (irregularly shaped)
grupa aktywna macierzy
silica bonding
wielkość cząstki
45 μm
wielkość porów
0.8 cm3/g pore volume
60 Å pore size
Zastosowanie
food and beverages
metoda separacji
normal phase
Informacje prawne
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Obsługa Klienta
Masz już ten produkt?
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Umesh P Agarwal et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 67(15), 4367-4374 (2019-03-28)
Syringyl (S) lignin content and the syringyl-to-guaiacyl (S/G) lignin ratio are important characteristics of wood and lignocellulosic biomass. Although numerous methods are available for estimating S lignin units and the S/G ratio, in this work, a new method based on