Merck
150691
Supelco
Sodium thiosulfate solution
0.1 M, for 3S adapter technology
About This Item
Wzór liniowy:
Na2S2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
158.11
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352305
Postać
liquid
przydatność reakcji
reaction type: Redox Reactions
stężenie
0.0992-0.1008 M
0.1 M
metody
titration: suitable
pojemność
1 L
1000 mL
ciąg SMILES
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=S
InChI
1S/2Na.H2O3S2/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
Klucz InChI
AKHNMLFCWUSKQB-UHFFFAOYSA-L
Opis ogólny
3S - Safe, Smart, Secure
An intelligent packaging solution protected with originality seal.
Reagent information is transferred via RFID from reagent bottle to titrator.
3S reagents are compatible only with the Metrohm Omnis titration platform.
Please see here SigmaAldrich.com/3S
Inne uwagi
Once the bottle is opened, storage time is limited.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)