Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 605,00 zł |
Informacje o tej pozycji
605,00 zł
description
For use in the Silver Stain Kit No. HT100-A
Quality Segment
form
solution
shelf life
Expiry date on the label
IVD
for in vitro diagnostic use
concentration
2 g/dL in deionized water
application(s)
hematology
histology
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=S
InChI
1S/2Na.H2O3S2/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChI key
AKHNMLFCWUSKQB-UHFFFAOYSA-L
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form solution | form powder | form powder, crystals or chunks | form crystals |
| application(s) hematology | application(s) - | application(s) - | application(s) - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
| description For use in the Silver Stain Kit No. HT100-A | description - | description - | description - |
| concentration 2 g/dL in deionized water | concentration - | concentration - | concentration - |
| shelf life Expiry date on the label | shelf life - | shelf life - | shelf life - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium Thiosulfate Solution
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?