13613-U
Diaion® HP-20SS polymeric adsorbent
100-230 mesh, jar of 100 g
Synonim(y):
adsorbent węglowy, SGPC, 60-80 mesh
Wybierz wielkość
907,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
907,00 zł
Polecane produkty
Nazwa produktu
Diaion® HP-20SS, jar of 100 g
Formularz
liquid
opakowanie
jar of 100 g
metody
HPLC: suitable
LPLC: suitable
thin layer chromatography (TLC): suitable
powierzchnia
~500 m2/g
Matryca
styrene-divinylbenzene
grupa aktywna macierzy
polymer
wielkość cząstki
75-150 μm
wielkość porów
~1.30 mL/g pore volume
260 Å mean pore size
gęstość
1.01 g/mL at 25 °C (true wet)(lit.)
metoda separacji
reversed phase
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Inne uwagi
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?