Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 293,00 zł | |
| 500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 819,00 zł | |
| 1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1530,00 zł |
Informacje o tej pozycji
293,00 zł
Nazwa produktu
Amberlite™ XAD7HP, 20-60 mesh
vapor density
<1 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
17 mmHg ( 20 °C)
form
beads
autoignition temp.
800 °F
technique(s)
LPLC: suitable
surface area
380 m2/g
matrix
acrylic
matrix active group
polymer
particle size
20-60 mesh, 560-710 μm
pore size
0.5 mL/g pore volume, 300-400 Å mean pore size
separation technique
reversed phase
General description
Application
Other Notes
Mesh 20-60 is Cat. No. XAD7
Mesh 20-50 is Cat. No. 06445
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| pore size 0.5 mL/g pore volume, 300-400 Å mean pore size | pore size ~0.98 mL/g pore volume, 100 Å mean pore size | pore size ~0.55 mL/g pore volume, 200 Å mean pore size | pore size ~0.65 mL/g pore volume, 90 Å mean pore size |
| matrix acrylic | matrix styrene-divinylbenzene | matrix styrene-divinylbenzene | matrix styrene-divinylbenzene (macroreticular) |
| separation technique reversed phase | separation technique reversed phase | separation technique reversed phase | separation technique reversed phase |
| particle size 20-60 mesh, 560-710 μm | particle size 20-60 mesh | particle size 20-60 mesh, 560-710 μm | particle size 20-60 mesh |
| matrix active group polymer | matrix active group polymer | matrix active group polymer | matrix active group polymer |
| technique(s) LPLC: suitable | technique(s) LPLC: suitable | technique(s) LPLC: suitable | technique(s) LPLC: suitable, solid phase extraction (SPE): suitable |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| XAD7-1KG | 04061838552143 |
| XAD7-100G | 04061838552136 |
| XAD7-500G | 04061838552150 |