Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 5970,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
23151817
NACRES:
SB.52
5970,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
MCI GEL® CHP20P, bucket of 500 g
form
solid
Quality Segment
packaging
bucket of 500 g
technique(s)
LPLC: suitable, solid phase extraction (SPE): suitable
surface area
~500 m2/g
matrix
styrene-divinylbenzene
matrix active group
polymer
particle size
75-150 μm
pore size
~1.30 mL/g pore volume, 400-600 Å mean pore size
density
1.01 g/mL at 25 °C (true wet)(lit.)
separation technique
reversed phase
General description
Application
Polyaromatic adsorbent resin designed for biopharmaceutical separations: aromatic compounds, peptides, steroids, desalting, etc. Very good for reversed phase chromatography applications, even with nonaqueous solvents.
MCI GEL® CHP20P was used in testing solid phase enrichment of phosphomolybdenum blue .
Legal Information
MCI GEL is a registered trademark of Mitsubishi Chemical Corp.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under MCI GEL® CHP20P
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?