Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 295,00 zł |
Informacje o tej pozycji
295,00 zł
form
solid
Quality Segment
packaging
pkg of 100 g
surface area
~500 m2/g
matrix
styrene-divinylbenzene
particle size
250-850 μm
pore size
~1.30 mL/g pore volume, 260 Å mean pore size
density
1.01 g/mL at 25 °C (true wet)(lit.)
SMILES string
C(C)c3c(cccc3)C=C.c2(c(cccc2)C=C)C=C.c1(ccccc1)C=C
InChI
1S/C10H12.C10H10.C8H8/c2*1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-2-8-6-4-3-5-7-8/h3,5-8H,1,4H2,2H3;3-8H,1-2H2;2-7H,1H2
InChI key
NWUYHJFMYQTDRP-UHFFFAOYSA-N
Application
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description pkg of 100 g | description pkg of 1000 g | description pkg of 500 g |
| form solid | form solid | form solid |
| surface area ~500 m2/g | surface area ~500 m2/g | surface area ~500 m2/g |
| particle size 250-850 μm | particle size 250-850 μm | particle size 250-850 μm |
| pore size 260 Å mean pore size, ~1.30 mL/g pore volume | pore size 260 Å mean pore size, ~1.30 mL/g pore volume | pore size ~1.30 mL/g pore volume, 260 Å mean pore size |
| matrix styrene-divinylbenzene | matrix styrene-divinylbenzene | matrix styrene-divinylbenzene |
| density 1.01 g/mL at 25 °C (true wet)(lit.) | density 1.01 g/mL at 25 °C (true wet)(lit.) | density 1.01 g/mL at 25 °C (true wet)(lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Diaion® HP-20
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?