Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2490,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2490,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Sepabeads® SP-207, bucket of 1000 g
form
solid
Quality Segment
packaging
bucket of 1000 g
technique(s)
LPLC: suitable
surface area
650 m2/g
matrix
brominated styrene-divinylbenzene
matrix active group
polymer
particle size
20-60 mesh
pore size
~1.20 mL/g pore volume, 105 Å mean pore size
density
1.18 g/mL at 25 °C (true wet)(lit.)
separation technique
reversed phase
General description
Application
Dense resin popular for collecting hydrophobic compounds from thick fermentation broths. The bromination makes it superior to styrene-divinylbenzene polymers: strongly hydrophobic, high density, large capacity. Especially useful with upflow fluidized bed applications.
Other Notes
Swelling in toluene = 18%
Legal Information
Diaion is a registered trademark of Mitsubishi Chemical Corp.
Sepabeads is a registered trademark of Mitsubishi Chemical Corp.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?