Z757454
Sartorius Proline® Plus multichannel mechanical pippettor
8-channel, volume 10-100 μL
Wybierz wielkość
4120,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
4120,00 zł
Polecane produkty
Właściwości
8-channel
electronic: no
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Sartorius 728130
pojemność
10-100 μL
Powiązane kategorie
Cechy i korzyści
- System click-stop umożliwia łatwą regulację głośności.
- Szeroki wyświetlacz głośności dla lepszego odczytu.
- Oznaczenia kolorystyczne ułatwiające dopasowanie końcówek
- Materiały o wysokiej odporności chemicznej i na promieniowanie UV zapewniają długą żywotność pipety.
- Możliwość sterylizacji w autoklawie i brak konieczności demontażu.
- Łatwe czyszczenie i konserwacja - tylko trzy części do demontażu.
- Bezpieczne filtry stożkowe dla modeli >10μL.
- Ergonomiczna podpórka na palec zmniejsza siłę uchwytu wymaganą do trzymania pipety.
- Zakres objętości od 3 μl (5 μl dla stałych) do 10 ml
- Niskie siły pipetowania
- Szeroka gama regulowanych modeli jedno- i wielokanałowych oraz stałych modeli jednokanałowych
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)