Przejdź do
Z709573
Sartorius mLINE® mechanical pipettor
Single channel, volume 500-5000 μL
Synonim(y):
Biohit pipettes, pipettor
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2050,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41121500
Volume:
5000 μL
Packaging:
pack of 1 ea
Feature:
electronic: no, single-channel
Manufacturer/tradename:
Sartorius 725080
2050,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
feature
electronic: no, single-channel
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Sartorius 725080
volume measuring range
500-5000 μL
volume
5000 μL
General description
Sartorius′s new mechanical pipettor family - the mLINE - offers a unique combination of novel features for mechanical pipetting. Excellent performance, full autoclavability, smooth ergonomics and perfect safety. The mLINE pipettors cover the full volume range of 0.1 to 5000.
  • Extremely light pipetting and tip ejection
  • Unique safety features
  • Stepless volume adjustment and patented volume locking system
  • Thermal insulation of internal components to improve accuracy
  • Full autoclavability without disassembling
  • Easy cleaning, maintenance and calibration
  • ID tag and color-coded caps
  • Safe-Cone Filters and unique ejection
  • Opti-load tip mounting mechanism for even tip sealing and light tip ejection in multichannel pipettors
Legal Information
mLINE is a registered trademark of Sartorius Biohit Liquid Handling Oy
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Z709557Z709549Z709654
description
Single channel, volume 500-5000 μL
description
Single channel, volume 20-200 μL
description
Single channel, volume 10-100 μL
description
12 channel, volume 30-300 μL
feature
electronic: no, single-channel
feature
electronic: no, single-channel
feature
electronic: no, single-channel
feature
12-channel, electronic: no
manufacturer/tradename
Sartorius 725080
manufacturer/tradename
Sartorius 725060
manufacturer/tradename
Sartorius 725050
manufacturer/tradename
Sartorius 725240
volume
5000 μL
volume
200 μL
volume
100 μL
volume
300 μL
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
volume measuring range
500-5000 μL
volume measuring range
20-200 μL
volume measuring range
10-100 μL
volume measuring range
30-300 μL
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)