Merck
Pipetory
Pipetowanie wielokanałowe do dozowania cieczy
Pipetor to urządzenie wspomagające pipetowanie, stosowane w celu ułatwienia procesu przenoszenia próbek cieczy. Zapewnia szereg korzyści, w tym minimalizuje ryzyko zanieczyszczenia, zmniejsza zmęczenie dłoni i zmniejsza stres podczas długich godzin pracy. Korzystając z pipetora, naukowcy mogą osiągnąć dokładniejszą i bardziej precyzyjną obsługę cieczy, zapewniając wiarygodne wyniki w różnych zastosowaniach laboratoryjnych. Są one dostępne w różnych rozmiarach i typach i zazwyczaj składają się ze smukłej rurki ze stożkową końcówką wykorzystującą mechanizmy takie jak tłok lub bańka do zasysania i dozowania cieczy.
Czytaj więcej o 
Produkty
Sortuj według istotności
Wyświetlanie 1-20 z 295
Zmień widok
Wyświetlanie 1-20 z 295
Porównaj
Numer produktu
Nazwa produktu
Opis produktu
Cennik
Pipetory mechaniczne
Pipetory mechaniczne wykorzystują różne mechanizmy, takie jak tłoki lub wypieranie powietrza, do zasysania i dozowania odmierzonej objętości cieczy. Pipety te oferują takie korzyści, jak dokładność, powtarzalność i łatwość obsługi, dzięki czemu nadają się do różnych zastosowań, w tym do przygotowywania próbek, dozowania roztworów i mieszania. Pipety mechaniczne są dostępne w różnych rozmiarach i formatach, aby zaspokoić specyficzne potrzeby badaczy z różnych dziedzin nauki.
Pipety powtarzalne
Pipety powtarzalne, znane również jako pipety powtarzalne, zostały zaprojektowane w celu uproszczenia i przyspieszenia powtarzalnych zadań związanych z obsługą cieczy, takich jak dozowanie odczynników lub alikwotowanie próbek. Posiadają one regulowane ustawienia objętości i obrotowy tłok lub mechanizm zegarowy, umożliwiając naukowcom ustawienie żądanej objętości do wielokrotnego dozowania. Pipety te eliminują potrzebę powtarzalnego pipetowania za pomocą zwykłych pipet, oszczędzając czas i redukując liczbę błędów. Pipety powtarzalne są szeroko stosowane w różnych dziedzinach nauki, w tym w biologii molekularnej, mikrobiologii i diagnostyce klinicznej.
Pipety elektroniczne
Pipety elektroniczne zawierają elektroniczne komponenty i mechanizmy do precyzyjnego pomiaru i dozowania określonych objętości cieczy. Są bardziej ergonomiczne i minimalizują potrzebę wywierania siły podczas pobierania i dozowania próbek, skutecznie ograniczając możliwość wystąpienia urazów spowodowanych powtarzalnym pipetowaniem.
Kontrolery pipet
Kontrolery pipet umożliwiają szybkie napełnianie i zwalnianie dokładnych objętości. Są one mocowane do pipety, która może być szklana lub plastikowa, i służą do utrzymywania samej cieczy lub objętości.
Kontroler pipety jest idealny do przenoszenia pożywek wzrostowych i innych cieczy do hodowli komórkowych, kultur bakterii i drożdży oraz przygotowywania próbek (ekstrakcja DNA/RNA/białek). Może być również używany do przenoszenia cieczy, takich jak bufory, chemikalia i inne odczynniki.
Pipety z wypornością dodatnią
Pipety z wypornością dodatnią są szczególnie przydatne do pipetowania cieczy o dużej lepkości lub pieniących się, cieczy o dużej gęstości lub prężności par, a także cieczy delikatnych, które mogą być trudne w obsłudze przy użyciu innych technik pipetowania. Pipety te są idealne do obsługi cieczy podatnych na zanieczyszczenia, takich jak DNA, RNA, białka lub próbki zakaźne. Tłok tworzy szczelne uszczelnienie z jednorazową końcówką tłoka, zapobiegając kontaktowi cieczy z samym pipetorem. Pipety wyporowe mogą obsługiwać szeroką gamę typów cieczy, w tym roztwory wodne, oleje, rozpuszczalniki organiczne i substancje lotne.
Pipetory Eppendorf
.Instrukcja obsługi pipet Eppendorf® Reference® 2
Eppendorf® Reference® 2 Manual został zaprojektowany z ergonomicznym pojedynczym przyciskiem i wykazuje wysoką precyzję i dokładność przy zmniejszonym wysiłku operacyjnym. Jest w pełni autoklawowalny, co zapobiega dekontaminacji. Ten pipetor jest dostępny jako pipetor jednokanałowy o stałej lub zmiennej objętości, a także w konfiguracjach 8- i 12-kanałowych. Jest używany do różnych zadań, w tym pipetowania do przodu, pipetowania wstecznego, usuwania supernatantów, mieszania próbek, ekstrakcji faz oraz napełniania płytek, żeli i naczyń reakcyjnych.
Eppendorf® Research Plus
Eppendorf® ResearchPluss to jeden z najbezpieczniejszych i najbardziej ergonomicznych pipetorów mechanicznych. Spełnia najwyższe wymagania w zakresie precyzji i dokładności, a jednocześnie oferuje wysoki stopień elastyczności. Jego lekka konstrukcja i zmniejszony wysiłek podczas pipetowania pomagają zmniejszyć obciążenie dłoni i ramion. Dostępne jako jednokanałowe o stałej lub zmiennej objętości oraz 8-, 12-, 16- lub 24-kanałowe o zmiennej objętości.
Eppendorf® Xplorer®
Eppendorf® Xplorer®/ pipetory Eppendorf Xplorer® plus to pipetory elektroniczne dostępne w konfiguracjach jedno-, 8-, 12-, 16- i 24-kanałowych. Są one przeznaczone do pobierania i dozowania objętości cieczy w zakresie od 0,5 µL do 10 ml. Pipety te są znane ze swojej prostoty, szybkości i precyzji. Są używane do automatycznego pipetowania cieczy, pipetowania odwrotnego roztworów niewodnych oraz ręcznego napełniania płytek, żeli i naczyń reakcyjnych.
Eppendorf® Move It
Pipety wielokanałowe Eppendorf® Move It z regulowanym rozstawem końcówek przyspieszają i upraszczają jednoczesne pipetowanie wielu próbek. Unikalna konstrukcja bez połączeń wężykowych zapewnia większą precyzję i trwałość, a także bezpieczeństwo dla użytkowników i próbek. Ponieważ pipety wielokanałowe Move It z regulowanym rozstawem końcówek są zaprojektowane bez węży, głowicę pipety można obracać o 360°. Użytkownik korzysta z wygodnego i czytelnego wyświetlacza. To nie tylko wspiera ergonomiczną i zrelaksowaną postawę, ale także zapewnia szybką identyfikację wszystkich parametrów, oszczędzając cenny czas na stanowisku laboratoryjnym.
Eppendorf® Easypet
Eppendorf® Easypet Pipette Controller oferuje precyzję i pełną kontrolę prędkości, dzięki czemu idealnie nadaje się do seryjnego dozowania i ponownego zawieszania granulek bakteryjnych lub komórkowych. To lekkie i dobrze wyważone urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o ergonomii, zapewniając wygodne dopasowanie do dłoni i umożliwiając niemęczące pipetowanie. Ponadto jest kompatybilne ze wszystkimi typami pipet serologicznych i objętościowych, w zakresie objętości od 0,1 do 100 ml.
Eppendorf® Multipette
Eppendorf® Pipetor Multipette służy do powtarzalnego dozowania objętości, co przyspiesza długie serie pipetowania, eliminując konieczność wielokrotnego pobierania cieczy. Jest to wygodne i wydajne narzędzie powszechnie stosowane w laboratoriach w celu zaoszczędzenia czasu i wysiłku podczas pracy z wieloma próbkami, które wymagają dozowania tej samej objętości cieczy. Pipetor Eppendorf® Multipette Pipettor doskonale radzi sobie z cieczami o różnej gęstości, lepkości i lotności w zakresie objętości od 1 µl do 10 ml (przy maksymalnym poborze 50 ml). Ponadto jego unikalna funkcja umożliwia wielokrotne dozowanie i zasysanie cieczy do 100 razy bez konieczności ponownego napełniania końcówki pipety.
Corning® Pipetor
Corning® Lambda® plus są w pełni autoklawowalne i odporne na promieniowanie UV, wykazując wysoki poziom dokładności i powtarzalności. Są one dostępne jako pipety jedno- lub wielokanałowe i mogą być wyposażone w końcówki do pipet wszystkich popularnych marek. Pipety te zostały zaprojektowane w taki sposób, aby zachowywały swoją kalibrację nawet po wielokrotnym użyciu i autoklawowaniu.
Pipette vs. Pipettor
Pipeta, znana również jako pipeta, to wyskalowana szklana lub plastikowa rurka używana do odmierzania i dozowania precyzyjnych objętości cieczy. Pipety występują w różnych kształtach i rozmiarach, takich jak pipety serologiczne, mikropipety, pipety wolumetryczne i pipety Pasteura. Do zasysania i dozowania próbek z pipety zwykle używa się urządzenia wspomagającego pipetowanie, takiego jak kontroler pipety lub bańka pipety.
Pipetor to rodzaj urządzenia wspomagającego pipetowanie, które działa na zasadzie wypierania powietrza przez tłok. Wytwarza on podciśnienie, przesuwając metalowy lub ceramiczny tłok pionowo w hermetycznej tulei. Gdy tłok porusza się w górę, napędzany wciśnięciem tłoka, wytwarzana jest próżnia, a ciecz wokół końcówki przemieszcza się do tej próżni, a następnie może być transportowana i uwalniana w razie potrzeby. Pipety te mogą być bardzo precyzyjne i dokładne, ale są narażone na niedokładności spowodowane zmieniającym się środowiskiem, w szczególności temperaturą i techniką użytkownika. Aby zminimalizować te problemy, niezbędna jest staranna konserwacja sprzętu i szkolenie użytkowników w celu zapewnienia spójnej techniki.
Aby zminimalizować zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego spowodowane powtarzalnym pipetowaniem, pipety elektroniczne powszechnie zastępują wersję mechaniczną. Są one zaprojektowane tak, aby były bardziej ergonomiczne i wygodne dla użytkowników, co czyni je idealnymi do zastosowań o wysokiej wydajności, wymagających większej dokładności, precyzji i spójności.