Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 485,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41122801
Manufacturer/tradename:
Finn 9420290, Finn
Packaging:
pkg of 1 ea
485,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócpackaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Finn 9420290, Finn
General description
Rugged molded supports provide plenty of height for the longest Finnpipettes. Aluminum crossbar has curved upper edge to fit securely under the finger support of any Finnpipette single-channel or multi-channel pipette.
Legal Information
Finnpipette is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description pkg of 1 ea | description Finntip 250 universal, non-sterile | description volume 30-300 μL, 8 channel | description volume 1-10 μL, 12 channel |
| manufacturer/tradename Finn, Finn 9420290 | manufacturer/tradename Finn 9400260 | manufacturer/tradename Finn 4662030 | manufacturer/tradename Finn 4662040 |
| packaging pkg of 1 ea | packaging pack of 960 ea (Racks) | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?