Przejdź do
Z757446
Sartorius Proline® Plus multichannel mechanical pippettor
8-channel, volume 0.5-10 μL
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4250,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41121500
Volume:
0.5-10 μL
Packaging:
pack of 1 ea
Feature:
8-channel, electronic: no
Manufacturer/tradename:
Sartorius 728120
4250,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
feature
8-channel, electronic: no
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Sartorius 728120
volume
0.5-10 μL
Features and Benefits
  • The click-stop system enables easy volume adjustment.
  • Broad volume display for better reading.
  • Color-coded for easy matching of fitting tips
  • High chemical and UV-resistance materials to ensure a long lifetime of the pipette.
  • Fully autoclavable and requires no disassembly.
  • Easy cleaning and maintenance with only three parts to disassemble.
  • Safe-cone filters provided for models >10μL.
  • Εrgοnomic finger support reduces the grip force required to hold the pipette.
  • Range of volume-3μL (5μL for fixed) to 10mL
  • Low pipetting forces
  • Wide range of adjustable single and multi-channel models and fixed single-channel models
Legal Information
Proline is a registered trademark of Sartorius Biohit Liquid Handling Oy
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Z757454Z757462Z757470
description
8-channel, volume 0.5-10 μL
description
8-channel, volume 10-100 μL
description
8-channel, volume 30-300 μL
description
12-channel, volume 0.5-10 μL
feature
electronic: no, 8-channel
feature
electronic: no, 8-channel
feature
electronic: no, 8-channel
feature
electronic: no, 12-channel
manufacturer/tradename
Sartorius 728120
manufacturer/tradename
Sartorius 728130
manufacturer/tradename
Sartorius 728140
manufacturer/tradename
Sartorius 728220
volume
0.5-10 μL
volume
10-100 μL
volume
30-300 μL
volume
0.5-10 μL
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)