Kluczowe dokumenty
Z190403
Sigma-Aldrich
Aldrich® flask-type sprayer
Replacement Head only
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
Materiały
borosilicate glass
sterylność
non-sterile
Właściwości
closure type Rubber cork
opakowanie
pack of 1
producent / nazwa handlowa
Sigma-Aldrich
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Connect using the barb end to a low-pressure gas or air source of <5 psi. By positioning your thumb over the vent hole you can control the spray pattern.
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)