Kluczowe dokumenty
Z740216
Supelco
PTLC (Preparative TLC) Glass Plates
L × W 20 cm × 20 cm, silica gel 60 matrix, binder, Polymeric, fluorescent indicator
Synonim(y):
PLC Żel krzemionkowy 60 F254, 1 mm, PLC Żel krzemionkowy 60 F254, 1 mm, 15 Płytki szklane 20 x 20 cm
About This Item
Kod UNSPSC:
41115711
NACRES:
NC.07
Produkt Z740216 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Materiały
glass support
silica gel 60 matrix
Właściwości
binder Polymeric
fluorescent indicator
opakowanie
pkg of 15 ea
producent / nazwa handlowa
EMD Millipore® 1.13895.0001
metody
thin layer chromatography (TLC): suitable
dł. × szerokość
20 cm × 20 cm
grubość warstwy
1,000 μm
płytka dł. × szer.
20 cm × 20 cm
wielkość porów
60 Å
Opis ogólny
Płytki PLC umożliwiają użytkownikom oddzielanie próbek o bardzo różnej wielkości - od gramów do miligramów. Dostępne z lub bez wskaźnika fluorescencji, płytki PLC mają grubość 1 mm. Wykorzystują one również tę samą sprawdzoną technologię spoiwa krzemionkowego, co analityczne płytki TLC. Aby wyizolować substancję poprzez ekstrakcję, użytkownicy mogą po prostu zeskrobać plamkę z warstwy.
Opakowanie
obudowa z włókna
Informacje prawne
EMD Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)