Kluczowe dokumenty
Z722561
IKA® ULTRA-TURRAX® disperser tools, stainless steel
dispersing element for T-10 basic disperser, 10 mm, 1/cs
Synonim(y):
homogenizatory tkankowe, młynki do tkanek, ostrza dyspergatora
Wybierz wielkość
1 EA
8110,00 zł
8110,00 zł
Przewidywany termin wysyłki21 maja 2025Szczegóły
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
8110,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41103800
NACRES:
NB.22
8110,00 zł
Przewidywany termin wysyłki21 maja 2025Szczegóły
Materiały
stainless steel
Właściwości
stainless steel rotor/stator
opakowanie
case of 1
pack of 1
producent / nazwa handlowa
IKA 3370100
Średnica
10 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
1385 S 10 N - 10 G Narzędzie dyspergujące do użytku z instrumentem dyspergującym T 10 basic 1694.
Cechy i korzyści
  • nadaje się do stosowania z rozpuszczalnikami
  • Metody sterylizacji: wszystkie metody
Informacje prawne
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
ULTRA-TURRAX is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)