Kluczowe dokumenty
Z645095
IKA® RW 20 digital overhead stirrers
universal lab mixer, 2000rpm, 230V, 1/cs
Synonim(y):
mieszadła laboratoryjne, miksery laboratoryjne
Wybierz wielkość
1 EA
8010,00 zł
1 EA
8010,00 zł
8010,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
8010,00 zł
1 EA
8010,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41103801
NACRES:
NB.73
8010,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
wejście AC/DC
230 V AC
Właściwości
CE compliant
opakowanie
pack of 1
producent / nazwa handlowa
IKA 3593000
Parametry
60-2000 rpm speed
szer. × wys. × śr.
88 mm × 294 mm × 212 mm
masa
3.1 kg
Opis ogólny
IKA® RW 20 Digital Over Head Stirrer
  • With digital display (LED)
  • Robust, slimline, ergonomic design
  • Technical improvements on the trusted RW 20 series designs
  • With constant power-drive
  • Two speed ranges for universal use from 60 - 2,000 rpm
  • Push-through agitator shafts (only when stationary)
Stand, stirrer and clamps are not included.
Informacje prawne
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)