Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
12 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1760,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1760,00 zł
material
polycarbonate
feature
autoclavable, polycarbonate rotor-stator
packaging
case of 12, pack of 12
manufacturer/tradename
IKA 3452200
diam.
10 mm
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description dispersing element for T-25 digital disperser, 10 mm, 10/cs | description dispersing element for T-25 digital disperser, 14 mm, 10/cs | description dispersing element for T-18 basic disperser, 10 mm, 10/cs | description dispersing element for T-25 digital disperser, 25 mm, 1/cs |
| manufacturer/tradename IKA 3452200 | manufacturer/tradename IKA 3452100 | manufacturer/tradename IKA 3452400 | manufacturer/tradename IKA 0001713800 |
| material polycarbonate | material polycarbonate | material polycarbonate | material stainless steel |
| packaging case of 12, pack of 12 | packaging case of 12, pack of 12 | packaging case of 12, pack of 12 | packaging pack of 1 |
| feature autoclavable | feature autoclavable, polycarbonate rotor-stator | feature autoclavable, polycarbonate rotor-stator | feature stainless steel rotor/stator |
| diam. 10 mm | diam. 14 mm | diam. 10 mm | diam. 25 mm |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under IKA® ULTRA-TURRAX® disperser tools, plastic
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?