Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 9650,00 zł |
Informacje o tej pozycji
9650,00 zł
material
stainless steel
feature
stainless steel rotor/stator
packaging
pack of 1
manufacturer/tradename
IKA 0001024200
diam.
8 mm
General description
Features and Benefits
- suitable for use with solvents
- sterilization methods: all methods
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description dispersing element for T-25 digital disperser, 8 mm, 1/cs | description dispersing element for T-25 digital disperser, 25 mm, 1/cs | description dispersing for T-25 digital disperser, 10 mm, 1/cs | description dispersing element for T-10 basic disperser, 5 mm, 1/cs |
| manufacturer/tradename IKA 0001024200 | manufacturer/tradename IKA 0001713800 | manufacturer/tradename IKA 0000594000 | manufacturer/tradename IKA 3304000 |
| material stainless steel | material stainless steel | material stainless steel | material stainless steel |
| diam. 8 mm | diam. 25 mm | diam. 10 mm | diam. 5 mm |
| feature stainless steel rotor/stator | feature stainless steel rotor/stator | feature stainless steel rotor/stator | feature stainless steel rotor/stator |
| packaging pack of 1 | packaging pack of 1 | packaging pack of 1 | packaging case of 1, pack of 1 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under IKA® ULTRA-TURRAX® disperser tools, stainless steel
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?