Z722456
IKA® ULTRA-TURRAX® tube disperser workstation system
Tube Drive Workstation, 230V, 1/cs
Synonim(y):
homogenizatory tkankowe, młynki do tkanek
Wybierz wielkość
3451,00 zł
Cena katalogowa4060,00 złZaoszczędź 15%Wybierz wielkość
About This Item
3451,00 zł
Cena katalogowa4060,00 złZaoszczędź 15%Polecane produkty
wejście AC/DC
0.8 A
230 V AC
50 - 60 Hz
Właściwości
CE compliant
opakowanie
case of 1
pack of 1
producent / nazwa handlowa
IKA 3645000
dostępność
not available in North America
Parametry
30-6000 rpm speed (continuous variable control)
Opis ogólny
Stacja robocza składa się z napędu rurowego ULTRA-TURRAX: 2 x ST-20 (Z722383), 2 x DT-20 (Z722367), w tym 1 hak do wyjmowania zespołu rotor-stator, 2 x BMT-20 G / S (Z722405 i Z722421), zasilacz.
Unikalny i uniwersalny system dyspergowania, mieszania, homogenizacji i mielenia z hermetycznie zamykanymi jednorazowymi probówkami na próbki. Ochrona i bezpieczeństwo dla: zakaźnych materiałów próbek, substancji toksycznych, substancji o silnym zapachu w określonych warunkach (czas, energia, objętość).
Pojemniki na próbki (probówki) są łatwo mocowane do jednostki napędowej. Ustawia się żądaną prędkość i czas trwania, a następnie rozpoczyna się test. Sygnał dźwiękowy wskazuje zakończenie eksperymentu. Testy są zawsze powtarzalne i nie dochodzi do zanieczyszczenia krzyżowego między próbkami.
- Dyspergowanie, mieszanie, homogenizacja i mielenie za pomocą jednej jednostki napędowej
- Brak możliwości zanieczyszczenia krzyżowego
- Hermetycznie zamykane jednorazowe probówki na próbki
- Nie wymaga czyszczenia
- Wysoki poziom bezpieczeństwa użytkownika
- Nadaje się do użytku indywidualnego i seryjnego
- Probówki sterylizowane promieniami gamma
- Probówki z przekłuwanymi osłonami membranowymi
- Probówki o pojemności 2-15 ml i 15-50 ml
- Funkcja zapobiegająca blokowaniu
- Zwiększa bezpieczeństwo dzięki niskiemu napięciu (24 V)
- Tworzywo sztuczne odporne na chemikalia
- Prosta i bezpieczna utylizacja
- Ogólnoświatowy serwis gwarantowany przez IKA
- Powtarzalne testy
Zastosowanie
Informacje prawne
wyposażenie dodatkowe
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)