Kluczowe dokumenty
Z722391
IKA® ULTRA-TURRAX® disperser tubes
ST-20 Stirring tube with built-in stirrer, 25/cs
Synonim(y):
homogenizatory tkankowe, młynki do tkanek
Wybierz wielkość
25 EA
1230,00 zł
1230,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 EA
1230,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.74
1230,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
opakowanie
case of 25
pack of 25
producent / nazwa handlowa
IKA 3599500
Opis ogólny
1385 1694 Rurki dyspergujące.
Te hermetycznie zamknięte rurki zapobiegają rozprzestrzenianiu się aerozoli lub oparów powstałych w wyniku mechanicznego mieszania, dyspergowania lub mielenia substancji zakaźnych, toksycznych lub zapachowych w otwartych naczyniach. Jednorazowe probówki pozwalają uniknąć możliwości zanieczyszczenia krzyżowego próbek i eliminują potrzebę czyszczenia narzędzi dyspergujących, narzędzi mieszających, komór mielących lub naczyń.
Każda probówka ma bagnetowe mocowanie na spodzie, ułatwiające bezpieczne połączenie z napędem probówki.
Uwaga: W komplecie z wbudowanym mieszadłem przydatnym do ekstrakcji, zawiesin próbek gleby i testowania rozpuszczalności.
Ostrzeżenie
Mieszanie, dyspergowanie lub rozdrabnianie może generować ciepło lub powodować inne zmiany w próbce, które mogą prowadzić do wzrostu ciśnienia wewnątrz probówki. Podczas obsługi i otwierania probówek należy stosować odpowiednie środki ochrony osobistej.
Informacje prawne
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
ULTRA-TURRAX is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)