Przejdź do
Z732664
IKA® ULTRA-TURRAX® disperser tools, stainless steel
dispersing element for T-18 basic disperser, 10 mm, 1/cs
Synonim(y):
disperser blades, tissue grinders, tissue homogenizers, IKA L004639, homogenizer blade
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
7000,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41103800
Manufacturer/tradename:
IKA L004639
Material:
stainless steel
7000,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
stainless steel
feature
stainless steel rotor/stator
packaging
case of 1, pack of 1
manufacturer/tradename
IKA L004639
diam.
10 mm
General description
IKA® S 18 N - 10 G Dispersing tool for use with T-18 ULTRA-TURRAX® dispersing instrument.
Features and Benefits
  • suitable for use with solvents
  • sterilization methods: all methods
Legal Information
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
ULTRA-TURRAX is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Z732559Z732885Z732761
description
dispersing element for T-18 basic disperser, 10 mm, 1/cs
description
dispersing element for T-25 digital disperser, 25 mm, 1/cs
description
dispersing element for T-10 basic disperser, 8 mm, 1/cs
description
dispersing element for T-10 basic disperser, 5 mm, 1/cs
manufacturer/tradename
IKA L004639
manufacturer/tradename
IKA 0001713800
manufacturer/tradename
IKA 3305500
manufacturer/tradename
IKA 3304000
material
stainless steel
material
stainless steel
material
stainless steel
material
stainless steel
packaging
pack of 1, case of 1
packaging
pack of 1
packaging
pack of 1, case of 1
packaging
pack of 1, case of 1
diam.
10 mm
diam.
25 mm
diam.
8 mm
diam.
5 mm
feature
stainless steel rotor/stator
feature
stainless steel rotor/stator
feature
stainless steel rotor/stator
feature
stainless steel rotor/stator
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)