Kluczowe dokumenty
Z688304
LightSafe micro centrifuge tubes
LightSafe micro centrifuge tubes
capacity 0.5 mL, conical black polypropylene
About This Item
Kod UNSPSC:
41121703
NACRES:
NB.22
Materiały
cap (attached)
conical black polypropylene
sterylność
non-sterile
Właściwości
RCF 15,000 × g
RNase and DNase free
opakowanie
pack of 500
producent / nazwa handlowa
Cole Parmer 633375
pojemność
0.5 mL
Opis ogólny
Made of medical grade polypropylene, LiteSafe 0.5 & 1.5 mL micro-centrifuge tubes are RNase / DNase free (excludes 5 mL tube) and can be spun up to 15,000 x g′s. Click-fit cap provides tight seal to prevent accidental opening during centrifugation. 5 mL polypropylene tubes can be spun up to 5,000 x g′s. Autoclavable, and can be stored at temperatures down to -90°C.
Cechy i korzyści
  • Probówki wolne od RNazy i DNazy
  • Nieprzezroczyste probówki chronią związki wrażliwe na światło
  • Używane razem z sondami fluorescencyjnymi lub bromkiem etydyny.
  • Wykonane z biokompatybilnego polipropylenu
  • Zatrzaskowe zamknięcie probówki zapobiega przypadkowemu wyciekowi podczas otwierania.
  • Nadaje się do zamrażania w temperaturze do -100°C.
  • Możliwość autoklawowania w temperaturze 122°C.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review