EP0030123603
Eppendorf® Safe-Lock microcentrifuge tubes
Forensic DNA Grade, volume 0.5 mL, pack of 500 tubes (10 bags x 50 pcs.)
Wybierz wielkość
268,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
268,00 zł
Polecane produkty
Materiały
cap (Safe-Lock lid)
colorless
polypropylene
polypropylene
sterylność
non-sterile
Właściwości
Forensic DNA Grade
opakowanie
pack of 500 tubes (10 bags x 50 pcs.)
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 0030123603
Parametry
30,000 × g max. RCF
pojemność
0.5 mL
obecność zanieczyszczeń
PCR inhibitors, human DNA, DNase, RNase
PCR inhibitors, human DNA, DNase, RNase, free
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Zawiasowa pokrywa 632 Safe-Lock zapobiega przypadkowemu otwarciu pokrywy podczas inkubacji i przechowywania.
- Nie zawiera substancji, które, jak wykazano, wyciekają z plastikowych materiałów eksploatacyjnych i mogą zanieczyścić próbki, takich jak biocydy, plastyfikatory i środki poślizgowe.
- Probówki są wykonane z polipropylenu, który wykazuje odporność na chemikalia, ekstremalne temperatury i naprężenia mechaniczne.
- Uszczelnienie pokrywy umożliwia minimalne parowanie podczas długotrwałego przechowywania próbek
- Możliwość autoklawowania w temperaturze 121°C przez 20 minut
- Działa w temperaturach od -86°C do 100°C
- Duża oszroniona pokrywa i boczna powierzchnia do etykietowania
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)