Kluczowe dokumenty
Z658014
Hettich® centrifuge buckets
for ROTOFIX 32A and UNIVERSAL 320/320R Centrifuges, bucket/carrier for rotor 1628
Wybierz wielkość
1 EA
155,00 zł
155,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
155,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41103910
NACRES:
NB.22
155,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Właściwości
Holds 1 x 15 mL tube
producent / nazwa handlowa
Hettich 1621
dostępność
available only in EU
not available in USA and Canada
metody
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with rotor 1628 (Z665533)
Opis ogólny
  • compatible with rotor 1628 (Z665533)
Informacje prawne
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)